Learn More
Kappes Systeme™ Premium-Lagerkästen
Marke: Kappes Systeme™ 6001.00.0153
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Vorratsbehälter | |
Grün | |
Größe 1 | |
Lagerung von Lebensmitteln | |
300 mm |
Polyethylen | |
Rechteckig | |
Zufuhr-Rollenbahn | |
500 mm | |
250 mm |