Learn More
Polyco Healthline Premium Soluble Strip Laundry Sacks
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31924993
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 L
85 L
Packungsgröße:
200 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
31924993 60 L 200 Stück
31924995 85 L 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31924993 Lieferant Polyco Healthline Lieferanten-Nr. RSB/3
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Developed for healthcare, hospitality and hygiene-sensitive environments, these laundry sacks feature a water-soluble strip that dissolves at 15°C or above. A soluble tie supports secure handling before processing.
  • Category: Laundry Bags
  • Capacity: 60 L, 85 L
  • Soluble strip design supports hygienic handling of soiled laundry
  • Ideal for care homes, hospitals, and healthcare environments
  • Available colors: Red
  • Bag dimensions: 457/711 x 760 mm (18/28 x 30 in. approx.), 457/711 x 965 mm (18/28 x 38 in. approx.)
  • Recycled material content: 30% recycled content (Product codes: RSB/3, RSB/4)
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verschlusstyp Tie
Farbe Red
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laundry Sack
Material Polythene
Sterilität Non-sterile
Länge (angloamerikanisch) 29.9 in.
Breite (angloamerikanisch) 18/28 in.
Kapazität (angloamerikanisch) 15.9 gal.
Kapazität (metrisch) 60 L
Länge (metrisch) 760 mm
Breite (metrisch) 457/711 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
All measurements given are correct to the best of the manufacturers knowledge at the time of input, however due to the manufacturing process, these measurements may vary between batches.