Learn More
Fisherbrand™ Premium Plus MultiFlex Gel-Loading Tips
Ideal for gel electrophoresis
52.80 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0.5 to 200 μL
Länge (angloamerikanisch) 3.26 in.
Länge (metrisch) 8.3cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gel electrophoresis
Spitzenform Gel Loading
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Spitzenform Verpackung Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Spitzenform Verpackung Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
10028064
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
Gel Loading 1000/bag Round
52.80 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal for gel electrophoresis
  • Easily access bottom of narrow vessels and gel wells
  • Universal fit
  • Graduated marks for quick volume checks
  • Certified DNase-, RNase-, and human DNA-free
Match O.D. to Gel Thickness
  • Round 0.57mm O.D. tips are recommended for loading gels ≥0.6mm thick—great for SDS Page and 2-D gels
  • Flat tips are recommended for gels up to 0.4mm thick
  • Use flat 0.37mm O.D. tips for 0.4mm thick PAGE sequencing gels; flat 0.17mm tips for 0.2mm DNA sequencing gels
MultiFlex Tips
  • 0.5 to 200μL volume
  • Fit research-grade pipetters
  • 83mm long
  • 5μL graduation
Spezifikation
Spezifikation
0.5 to 200 μL
8.3cm
Gel Loading
5μL
3.26 in.
Gel electrophoresis