Learn More
3M™ Atemschutzmaske Premium
Artikelnummer. 11743363
Click to view available options
:
Modell: 8825; Filtereffizienz: FFP2; mit Ventil
Artikelnummer. 11743363
Marke: 3M™ 7100081543
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Außergewöhnlicher Komfort durch leichtes, nicht aufliegendes Design. Die 3M Premium Atemschutzmaske verfügt über ein leistungsstarkes Filtermaterial für eine effektive Filtration mit einfacher Atmung.
  • Außergewöhnlicher Komfort durch leichtes, nicht aufliegendes Design
  • Erfüllt die besonderen Anforderungen des Verstopfungstests für Atemschutzgeräte, die für mehr als eine Schicht verwendet werden können
  • Die hochwertige Einweg-Atemschutzmaske bietet zuverlässigen, effektiven Schutz vor Staub, Nebel und Metalldämpfen
  • Das robuste und strapazierfähige Gehäuse und die Schale bieten eine Mehrschicht-Fähigkeit und ein Sicherheitsgefühl
  • Der Gesichtsschutz kann für eine verbesserte Tragehygiene hygienisch gereinigt werden, wenn er länger als eine Schicht verwendet wird (mit 3M™ Gesichtsversiegelungsreiniger 105)
  • Hochleistungsfiltermaterial bietet eine effektive Filtration mit einfacher Atmung
  • Die erhöhte Filterfläche verlängert die Lebensdauer des Atemgeräts
  • Das Cool Flow™ Ventil reduziert die Wärmeentwicklung und gewährleistet komfortablen Schutz – auch bei Hitze und Feuchtigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 149: FFP3D, EU-Richtlinie 89/686/EWG, CE
Design Type Robuste Hülle und Schale
Einwegprodukt Ja
Filtertyp FFP2 R D
Material Thermoplastisches Elastomer
Produkttyp Partikel-Atemschutzmaske
Mit Ausatemventil Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutz vor Staub, Nebel und Metalldämpfen
Latexfrei Ja
Modell 8825
Beständig gegen Staub, Nebel und Metalldämpfe