Learn More
Ark Plas Products™ Kynar-Schlauchverbinder mit Gewinde, Premiumqualität, naturfarben
Mit Gewinde und Stecktülle versehene Verbindungsstücke für Verbindungen im Labor, die eine Nenndruckleistung von bis zu 125 psi ohne Klemmen haben.
Marke:  Ark Plas Products™ MEX26-DF0
Additional Details : Gewicht : 0.01440kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11801160
  • 46.68 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab
17-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nur aus reinem, chargenrückverfolgbarem Material gefertigt
  • Hergestellt nach höchsten Standards
  • Speziell für kritische Anwendungen entwickelt
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Schlauchverbinder mit Gewinde
1/8 in.-Anschluss
Kynar
10 Packung
1/8-27 MNPT