Learn More
Ark Plas Products™ Y-förmige Verbindungen mit Widerhaken in Premiumqualität
Click to view available options
Anschlussgröße:
1/16 x 1/16 x 1/16 in.-Anschluss
1/8 x 1/8 x 1/8 in.-Anschluss
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Hochwertige Armaturen sind aus weißem Nylon, natürlichem Polypropylen, transparentem Polycarbonat und Kynar (PVDF) erhältlich. Erhältlich in zwei Stecktüllen-Ausführungen:
Die Standard-Stecktülle
Die Standard-Stecktülle
- Entwickelt für die meisten Arten flexibler Schläuche
- Der Innendurchmesser kann auf 40 % bis 50 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
- Hält bis zu 125 psi stand, ohne Verwendung von Schlauchklemmen
- Für den Einsatz mit halbstarren Schläuchen
- Bestens geeignet für Niederdruckanwendungen mit flexiblen Schläuchen
- Der Schlauch kann um 21 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform, USP-Klasse VI, NSF 51, NSF 61, FDA 21 CFR 177.1520/2510/2600, frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Material | Kynar PVDF |
| Zur Verwendung mit | Flexibler Wellschlauch |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Anschlussgröße | 1/8 x 1/8 x 1/8 in.-Anschluss |
| Form | Y-förmig |
| Farbe | Naturfarben |
| Mehr anzeigen |