Learn More
Ark Plas Products™ Gerade Reduzierstücke mit Widerhaken in Premiumqualität
Artikelnummer. p-8000498
Click to view available options
Anschlussgröße:
1/8 x 1/16 in.-Anschluss
3/32 x 1/16 in.-Anschluss
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11831140
Marke: Ark Plas Products™ MAD51DF0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Anschlüsse eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ark Plas Products™ Y-förmige Stecknippelverbinder in Premiumqualität sind aus chargenrückverfolgbaren, nicht recycelten Werkstoffen gegossen und für risikobehaftete Anwendungen geeignet.
Hochwertige Armaturen sind aus weißem Nylon, natürlichem Polypropylen, transparentem Polycarbonat und Kynar (PVDF) erhältlich. Erhältlich in zwei Stecktüllen-Ausführungen:
Die Standard-Stecktülle
  • Entwickelt für die meisten Arten flexibler Schläuche
  • Der Innendurchmesser kann auf 40 % bis 50 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
  • Hält bis zu 125 psi stand, ohne Verwendung von Schlauchklemmen
Die Hard-Line-Stecktülle
  • Für den Einsatz mit halbstarren Schläuchen
  • Bestens geeignet für Niederdruckanwendungen mit flexiblen Schläuchen
  • Der Schlauch kann um 21 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform, USP-Klasse VI, NSF 51, NSF 61, FDA 21 CFR 177.1520/2510/2600, frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 bis 3.2 mm
Material Kynar PVDF
Zur Verwendung mit Flexibler Wellschlauch
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Anschlussgröße 1/8 x 1/16 in.-Anschluss
Form Gerade
Farbe Naturfarben
Max. Operating Temperature (Metric) 130 °C
Produkttyp Schlauchverbinder Reduktionsstück