Learn More
Ark-Plas Products™ Gerader Steckverbinder mit Reduzierstück und Stecktülle in Premium-Qualität
Aus Kynar. Der Ark-Plas Products™ gerade Premium-Gütegrad-Stecknippelanschluss mit Reduktion ist ideal für den Anschluss von Schläuchen mit verschiedenen Durchmessern. Das Verbindungsstück ermöglicht einen einfachen Schlauchanschluss ohne Werkzeuge.
Marke:  Ark-Plas Products™ MAD60-DF0
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12323850
Menge Preis
1 18.27 CHF / 10 Stück
10 15.12 CHF / 10 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 10-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Kynar
  • Preisgünstige, gerade Stecknippelverbindung
  • Zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitswegen ohne Werkzeuge
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Fluorharz
Gerades Reduzierverbindungsstück
3/16 x 1/16 Zoll