Learn More
Liebherr™ Premium-Kühlschrank mit forcierter Luftumwälzung, Tischhöhe
Artikelnummer. 12160312 Alle ansehen Liebherr Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
141 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12160312
Marke: Liebherr™ FKUV1610
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spart Platz und Energie. Das Liebherr™ Premium tischhohe Druckluft-Kühlgerät ist eine energiesparende Einheit, die unter jeden Arbeitstisch passt. Ausgelegt für eine bessere Kühlleistung und stabile Temperaturen. Verfügt über elektronische Regler für eine präzise Temperaturkontrolle.
Zuverlässiges Kühlen für Laborproben und Produkte
  • Ein sehr effizientes dynamisches Kühlsystem gewährleistet gleichmäßige Temperaturen und rasches Kühlen
  • Wenn die Tür geöffnet wird, halten die Ventilatoren an, um wertvolle Energie zu sparen
  • Verdampfer mit großer Oberfläche für eine bessere Verteilung der Kaltluft
  • Digitales LED-Bedienfeld zur Temperaturkontrolle mit akustischem und optischem Alarm bei zu hoher Temperatur sowie Türalarm
Stabile, anwenderfreundliche Konstruktion
  • Verstellbare, herausnehmbare Drahtböden tragen bis zu 40 kg
  • Die umkehrbare, selbstschließende Tür kann von beiden Seiten geöffnet werden
  • Der ergonomische Griff gewährleistet problemloses Öffnen, auch wenn die Tür oft genutzt wird
  • Verfügt über ein Schloss und verstellbare Stellfüße vorne
  • Drucksicherer Körper aus Edelstahl mit weißem Innenraum aus Polystyrol
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 141 l
Temperaturbereich 1°C bis 15°C
Kältemittel R600A
Ausführung der Tür Selbstschließend mit Schloss
Door Material Stahl
Einschübe 3 Einstellbar, Gitter
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 45 kg
Schrankmaterial Stahl
Innen Weißes Polystyrol
Display Digital
Farbe Weiß
Abtauen Automatisch
Modell FKUV1610X
Abmessungen (L x B x H) außen 60 x 61,5 x 83 cm (L x T x H)
Innentiefe (metrisch) 43,5 cm
Innenhöhe (metrisch) 67 cm
Innenbreite (metrisch) 44 cm
Stromstärke 1 A
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 100 W
Energieverbrauch 0,70 kWh/ 24 Std.
Versandgewicht (metrisch) 38 kg
Gewicht (metrisch) 36 kg