Learn More
Pregnenolon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10582951 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10582951 5 g Glasflasche 5 Gramm
10583141 25 g Glasflasche 25 Gramm
10443965 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10582951 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 164420050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145-13-1
Summenformel C21H32O2
Molekulargewicht (g/mol) 316.47
MDL-Nummer MFCD00003628
InChI-Schlüssel ORNBQBCIOKFOEO-OYZZJKLHSA-N
Synonym 3-hydroxypregn-5-en-20-one
PubChem CID 44307923
IUPAC-Name 1-[(10R,13S)-3-Hydroxy-10,13-Dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-Dodecahydro-1H-Cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanon
SMILES CC(=O)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pregnenolone
Schmelzpunkt 190°C to 193°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 7851
Spezifischer Drehzustand +28.50° (20°C c=1,EtOH)
Spezifische Drehung + 28.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: solubility (g/100 mL of solution):,carbon terachloride 0.5 / petroleum ether 0.1 / et,acetone 0.6 / chloroform 17.0 / ethanol 1.9 / benz,isopropanol 1.5,solubility (g/100 mL of solvent):
Formelmasse 316.47
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver