Learn More
Uvex Vorgeformte Maske silv-Air p 7220 FFP2
Artikelnummer. 17502955 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Filtertyp:Gehäuse FFP2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17502955 Filtertyp:Gehäuse FFP2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17502955 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 8707220
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Die graue Färbung an der Außenseite der silv-Air p Masken verhindert, dass sie schnell schmutzig aussehen und vom Anwender vorzeitig entsorgt werden müssen.Im Gegensatz dazu ist das Innere natürlich reinweiß.Zusätzlich sorgt die 3D-Nasengeometrie bei allen Produkten dieser Familie auch bei unterschiedlichen Gesichtsformen für eine optimale Passform.
Allgemeine Eigenschaften
  • Vorgeformte Maske mit Partikelfilterung und Ausatemventil zur Reduzierung des Ausatemwiderstands und von Wärme- und Feuchtigkeitsansammlung in der Maske
  • Metallfreie Verarbeitung
  • Zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unterhalb der Grenzwerte
  • Nahtloses Kopfband für einen bequemen, sicheren Sitz
  • Farbe: Silber, anthrazitfarben
Schutzmerkmale
  • FFP2 Atemschutzgerät, gemäß EN 149:2001+A1:2009 zertifiziert
  • D-Kennzeichnung (Maske hat den Dolomitstaubtest bestanden): gute Atmungsaktivität selbst bei hoher Staubbelastung
  • Nicht wiederverwendbar
Komfortmerkmale
  • Nahtloses Kopfband für einen bequemen, sicheren Sitz
  • Ausatemventil zur Reduzierung des Atmungswiderstands und zur Minimierung von Wärme- und Feuchtigkeitsansammlungen in der Maske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 149 (D-Kennzeichnung)
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylen, Polyester
Produkttyp Vorgeformt mit Kohlefilter
Größe Standard
Mit Ausatemventil Ja
Filtereffizienz FFP2