Learn More
uvex Vorgeformte Maske silv-Air p 7100 FFP1
Artikelnummer. 17562945 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Filtertyp:Gehäuse FFP1
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17562945 Filtertyp:Gehäuse FFP1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 17562945 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 8707100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.85 CHF
    36.67 CHF / 20 Stück
    Sparen 4.18 CHF
    10% Rabatt
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Die graue Färbung an der Außenseite der silv-Air p Masken verhindert, dass sie schnell schmutzig aussehen und vom Anwender vorzeitig entsorgt werden müssen.Im Gegensatz dazu ist das Innere natürlich reinweiß.Zusätzlich sorgt die 3D-Nasengeometrie bei allen Produkten dieser Familie auch bei unterschiedlichen Gesichtsformen für eine optimale Passform.
Allgemeine Eigenschaften
  • Partikelfilternde, vorgeformte Maske
  • Metallfreie Verarbeitung
  • Weiche Materialkanten für erhöhten Tragekomfort
  • Nahtloses Kopfband für einen bequemen, sicheren Sitz
  • Farbe: Silbergrau
Schutzmerkmale
  • FFP1-Atemschutzgerät gemäß EN 149:2001+A1:2009 zertifiziert
  • D-Kennzeichnung (Maske hat den Dolomitstaubtest bestanden): gute Atmungsaktivität selbst bei hoher Staubbelastung
  • Nicht wiederverwendbar
Komfortmerkmale
  • Weiche Materialkanten für erhöhten Tragekomfort
  • Nahtloses Kopfband für einen bequemen, sicheren Sitz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 149 (D-Kennzeichnung)
Farbe Weiß
Design Type Cup/Molded
Einwegprodukt Ja
Filtertyp Particulate
Material Polypropylen, Polyester
Produkttyp Partikel-Atemschutzmaske
Größe Standard
Mit Ausatemventil Nein
Filtereffizienz FFP1