Learn More
Uvex Vorgeformte Maske silv-Air e 7317 FFP3
Artikelnummer. 17542955 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
:
Filtertyp:Gehäuse FFP3
Artikelnummer. 17542955
Marke: Uvex 8707317
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Alle Masken der silv-Air e-Familie vereinen die einzigartigen Technologien für optimalen Tragekomfort mit extrem geringem Atmungswiderstand.Die Produkte eignen sich daher für schwere Arbeiten und für den langen Einsatz.
Allgemeine Eigenschaften
  • Partikelfiltrierende, vorgeformte Maske mit Ausatemventil
  • Farbe: weiß
Schutzfunktionen
  • FFP3-Atemschutzgerät gemäß EN 149:2001+A1:2009 zertifiziert
  • D-Symbol (Maske hat den Dolomitstaubtest bestanden): müheloses Atmen selbst bei hoher Staubbelastung
  • R-Zertifizierung (wiederverwendbar): Getestet auf Wiederverwendbarkeit und Leistung während der zweiten Nutzungszeit
Komfortmerkmale
  • Weiche Materialkanten für mehr Komfort
  • Sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und sicheren Sitz
  • Kein Nasenclip (metallfrei)
  • Vier-Punkt-Kopfriemenbefestigung für bequemen, individuellen und sicheren Sitz
  • Extra breites Textil-Kopfband für noch mehr Komfort
  • Ausatemventil zur Reduzierung des Atmungswiderstands und zur Minimierung von Wärme- und Feuchtigkeitsansammlungen in der Maske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) En 149 (R-Kennzeichnung, D-Kennzeichnung)
Produkttyp Vorgeformte Maske
Mit Ausatemventil Ja
Filtereffizienz FFP3
Enthält 360° Ausatemventil, Vier-Punkt-Kopf-Sicherungsband, umlaufende Komfort-Dichtlippe