Learn More
Uvex Vorgeformte Maske silv-Air e 7312 FFP3
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
:
Filtertyp:Gehäuse FFP3
Beschreibung
Allgemeine Eigenschaften
- Partikelfiltrierende, vorgeformte Maske mit Ausatemventil
- Farbe: weiß
Schutzmerkmale
- Zertifizierte FFP3-Gesichtsmaske gemäß EN 149
- D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
- R-Kennzeichnung (wiederverwendbar): getestet auf Wiederverwendbarkeit und Leistungsverhalten, auch während der zweiten Schicht
Komfortmerkmale
- Weiche Materialkanten für erhöhten Tragekomfort
- Sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und sicheren Sitz
- Flexibler, anpassbarer integrierter Nasenclip
- Vier-Punkt-Kopfriemenbefestigung für bequemen, individuellen und sicheren Sitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | En 149 (R-Kennzeichnung, D-Kennzeichnung) |
| Produkttyp | Vorgeformte Maske |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Filtereffizienz | FFP3 |
| Enthält | 360° Ausatemventil, Vier-Punkt-Kopf-Sicherungsband, Komfort-Nasenklemme, umlaufende Komfort-Dichtlippe |