Learn More
Uvex Vorgeformte Maske silv-Air e 7232 FFP2
Artikelnummer. 17512955 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Filtertyp:Gehäuse FFP2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17512955 Filtertyp:Gehäuse FFP2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17512955 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 8707232
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Alle Masken der silv-Air e-Familie vereinen die einzigartigen Technologien für optimalen Tragekomfort mit extrem geringem Atmungswiderstand.Die Produkte eignen sich daher für schwere Arbeiten und für den langen Einsatz.Die erhöhte Größe der Filteroberfläche ermöglicht sogar den mehrtägigen Einsatz der Hochleistungsmodelle.
Allgemeine Eigenschaften
  • Partikelfilternde, vorgeformte Maske mit Ausatemventil und Inhalationsventilen
  • Farbe: Silbergrau
Schutzmerkmale
  • Zertifizierte FFP2 Gesichtsmaske gemäß EN 149:2001+A1:2009
  • D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
  • R-Kennzeichnung (wiederverwendbar): getestet auf Wiederverwendbarkeit und Leistungsverhalten, auch während der zweiten Schicht
Komfortmerkmale
  • Climazone Hochleistungssystem mit drei Unterteilungen für ein angenehmes, kühles Klima unter der Maske
  • Vier-Punkt-Kopfriemenbefestigung für bequemen, individuellen und sicheren Sitz
  • Flexibler, anpassbarer integrierter Nasenclip
  • Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
  • Zwei zusätzliche Filter mit Inhalationsventilen für geringeren Atmungswiderstand und erhöhten Komfort durch einfacheren Luftaustausch
  • Hochwertiges silv-Air-Außenmaterial aus für optimale Atmungsaktivität
  • Sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und sicheren Sitz
  • Nasenschlitz an der Dichtlippe sorgt für eine ideale Passform für nahezu jede Nasenform
  • Rund 40 Prozent geringerer Inhalationswiderstand im Vergleich zu aktuellen FFP2-Masken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) En 149 (R-Kennzeichnung, D-Kennzeichnung)
Design Type Vorgeformte Schalenform
Einwegprodukt Nein
Material Polypropylen, Polyester
Produkttyp Vorgeformte Maske
Größe Standard
Mit Ausatemventil Ja
Filtereffizienz FFP2
Enthält 360° Ausatemventil, Vier-Punkt-Kopf-Sicherungsband, Komfort-Nasenklemme, umlaufende Komfort-Dichtlippe