Learn More
Uvex Vorgeformte Maske silv-Air c 2312 FFP3
Artikelnummer. 17532965 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Filtertyp:Gehäuse FFP3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17532965 Filtertyp:Gehäuse FFP3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17532965 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 8732312
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Die Produktfamilie silv-Air c besteht aus klassischen, faltbaren und becherförmigen Gesichtsmasken, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpassen.Das Kopfband-Schnürsystem und die integrierten Dichtlippen in allen Schutzklassen machen es einfach, diese Masken richtig anzupassen und sie über lange Zeiträume bequem zu tragen.
Allgemeine Eigenschaften
  • Partikelfilternde, vorgeformte Maske mit Ausatemventil – ergonomisch angepasst an kleinere Gesichter
  • Farbe: weiß
Schutzmerkmale
  • Zertifizierte FFP3 Gesichtsmaske gemäß EN 149:2001+A1:2009
  • D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
  • Nicht wiederverwendbar
Komfortmerkmale
  • 4-Punkt-Kopfbandbefestigung und flexibler, verstellbarer Nasenclip für einen bequemen, sicheren Sitz
  • Sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und sicheren Sitz
  • Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
  • Ergonomisch angepasst, besonders für kleinere bis mittlere Gesichter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 149 (D-Kennzeichnung)
Design Type Schalenförmige Maske
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylen, Polyester
Größe Klein/mittel
Mit Ausatemventil Ja
Filtereffizienz FFP3