Learn More
Prednisolon, LoGiCal
Artikelnummer. 30460913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460913 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460913 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0193.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prednisolone
CAS 50-24-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Prednisolone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H28 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Hydrocortisone Imp. A (EP), Prednisolone Acetate Imp. B (EP), 11,17,21-Trihydroxy-(11beta)-Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11Beta,17,21-trihydroxy-Pregna-1,4-diene-3,20-dione, Delta1-Cortisol, Delta1-Dehydrocortisol, Delta1-Dehydrohydrocortisone, Delta1-Hydrocortisone, 1,2-Dehydrohydrocortisone, 1,4-Pregnadiene-11beta,17alpha,21-triol-3,20-dione, 1,4-Pregnadiene-3,20-dione-11beta,17alpha,21-triol, 1-Dehydrohydrocortisone, 11beta,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17alpha,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Co-Hydeltra, Codelcortone, Cortalone, Decaprednil, Decortin H, Delcortol, Delta F, Delta-Cortef, Delta-Ef-Cortelan, Delta-stab, Deltacortenol, Deltacortril, Deltacortril Enteric, Deltahydrocortisone, Deltasolone, Deltisilone, Di-Adreson F, Dicortol, Donisolone, Eazolin D, Fernisolone, Flamasone, Hostacortin H, Hydeltra, Hydeltrone, Hydrodeltalone, Hydrodeltisone, Hydroretrocortin, Hydroretrocortine, Klismacort, Metacortandralone, Meti-Derm, Meticortelone, NSC 9120, NSC 9900, Panafcortelone, Paracortol, Precortalon, Precortancyl, Precortilon, Precortisyl, Predne-Dome, Prednelan, Predni-Dome, Prednicen, Predniretard, Prednisolone, Predonin, Predonine, Preflam, Prelone, Prenolone, Scherisolon, Solone, Steran, Sterane, Sterolone, Supercortisol, Ulacort, Ultracorten H, Ultracortene H Prednisolone Acetate Imp. B (EP), Hydrocortisone Impurity A, Methylprednisolone Impurity K, Prednicarbate Impurity A, Prednisolone Acetate Impurity B, Prednisone Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
IUPAC-Name (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 360.44
Menge 10 mg
Formelmasse 360,1937 g/mol