Learn More
Prednisolon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13511640 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13511640 5 g Glasflasche 5 Gramm
13501640 1 g Glasflasche 1 Gramm
13521640 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13511640 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 449470050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Prednisolon, oder Metacortandralon, CAS-Nr. 50-24-8, ist ein synthetisches Glukokortikoid.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Prednisolon ist ein Derivat von Prednison mit einer Reduktion der Oxo- zur Beta-Hydroxy-Gruppe an Position 11
•Prednisolon bindet Zelloberflächenrezeptoren und wird zum Zellkern transportiert, wo es bestimmte Kernrezeptoren bindet, die für die Transkription proinflammatorischer Zytokine verantwortlich sind
Anwendungen
• Prednisolon kann für die Laborforschung im Bereich Tumorwachstum und -prävention eingesetzt werden
• Prednisolon kann auch in vivo oder in vitro für die Entwicklungs- und endokrine Forschung verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-24-8
Summenformel C21H28O5
Molekulargewicht (g/mol) 360.44
InChI-Schlüssel OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Synonym prednisolone, metacortandralone, hydroretrocortine, predonine, deltacortril, meticortelone, deltahydrocortisone, prenolone, hydroretrocortin, delta-cortef
PubChem CID 5755
ChEBI CHEBI:8378
IUPAC-Name (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMILES CC12CC(C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prednisolone
Schmelzpunkt 240.0°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,7841
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dioxane, slightly soluble in acetone, chloroform,, ethylacetate
Formelmasse 360.44
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Prednisolone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.