Learn More
Prednisolon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813626
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
50-24-8
C21H28O5
360.44
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
prednisolone, metacortandralone, hydroretrocortine, predonine, deltacortril, meticortelone, deltahydrocortisone, prenolone, hydroretrocortin, delta-cortef
5755
CHEBI:8378
(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on
CC12CC(C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C)O
50-24-8
C21H28O5
360.44
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
prednisolone, metacortandralone, hydroretrocortine, predonine, deltacortril, meticortelone, deltahydrocortisone, prenolone, hydroretrocortin, delta-cortef
5755
CHEBI:8378
(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on
CC12CC(C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C)O
Prednisolon, oder Metacortandralon, CAS-Nr. 50-24-8, ist ein synthetisches Glukokortikoid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Prednisolon ist ein Derivat von Prednison mit einer Reduktion der Oxo- zur Beta-Hydroxy-Gruppe an Position 11
•Prednisolon bindet Zelloberflächenrezeptoren und wird zum Zellkern transportiert, wo es bestimmte Kernrezeptoren bindet, die für die Transkription proinflammatorischer Zytokine verantwortlich sind
Anwendungen
• Prednisolon kann für die Laborforschung im Bereich Tumorwachstum und -prävention eingesetzt werden
• Prednisolon kann auch in vivo oder in vitro für die Entwicklungs- und endokrine Forschung verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Prednisolone
Schmelzpunkt 240.0°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15,7841
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dioxane, slightly soluble in acetone, chloroform,, ethylacetate
Formelmasse 360.44
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Prednisolone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.