Learn More
Predniensäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30463342
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463342 4 x 25 mg 100 Milligramm
17931626 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30463342 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0194.0700254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Predniensäure, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prednienic Acid
CAS 37927-29-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Prednienic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H26 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Prednienic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C20H26O5/c1-18-7-5-12(21)9-11(18)3-4-13-14-6-8-20(25,17(23)24)19(14,2)10-15(22)16(13)18/h5,7,9,13-16,22,25H,3-4,6,8,10H2,1-2H3,(H,23,24)/t13-,14-,15-,16+,18-,19-,20-/m0/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)O
IUPAC-Name (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 346.42
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 346,178 g/mol