Learn More
Präkokzän 2, TRC
Artikelnummer. 30133313
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133313 500 mg 500 Milligramm
30005698 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133313 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP703350500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 644-06-4
Summenformel C13 H16 O3
Molekulargewicht (g/mol) 220.26
Synonym Precocene 2
IUPAC-Name 6,7-Dimethoxy-2,2-Dimethylchromen
SMILES COc1cc2OC(C)(C)C=Cc2cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Precocene II
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H16O3/c1-13(2)6-5-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)16-13/h5-8H,1-4H3
Formelmasse 220.1099
Reinheit (%) >95%