Learn More
Witeg™ Preciso™ Trichter mit flacher Seite
Verwenden Sie diesen abgeflachten Trichter für besondere Trichteranforderungen. Der abgeflachte Witeg™ Preciso™ Trichter ist mit einem 29/32 ST-Konus, einem Außendurchmesser von 100 mm und einem Trichterwinkel von 60° ausgelegt.
Marke:  Witeg™ 1 651 029
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11897800
  • 77.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flache Seite.
  • ST-Konus: 29/32.
  • AD: 100 mm.
  • Winkel: 60°.
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
Glas
60 °C
Flache Seite