Learn More
Honeywell™ Precision Tex 2 Handschuhe
Click to view available options
Größe: 10
Beschreibung
- Genarbtes Mischleder
- Interlock-Rückseite aus grüner Baumwolle
- Elastisch beim Anziehen
- Gunn-Schnitt
- Geflügelter Daumen
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420-2003 Grundnormen, EN 388-2016 Mechanische Gefahren |
Klassifikation | Fingerfertigkeit: 5 |
Farbe | Weiß, Grün |
Hand | Spezifisch |
Material | Genarbtes Mischleder, Baumwolle |
Produkttyp | Handschuhe mit Handfläche aus Leder |
Größe | 10 |
Modell | Gunn |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automobilindustrie, Luftfahrt, Eisen- und Stahlindustrie, Logistik, Instandhaltung und Transportwesen. |
Art der Handschuhstulpe | Offen |