Learn More
Slice™ Präzisionsmesser
Artikelnummer. 16403649
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz/Orange
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16403649 Schwarz/Orange 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16403649 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10580
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die einzigartige Griffform ermöglicht eine präzise Kontrolle bei komplizierten Schnitten
  • Klingentyp: Gerade Schneide, abgerundete Spitze
  • Der ringförmige Griff ermöglicht komfortables Halten
  • Beidhändig verwendbar
  • Kompatible Klingen: 10518, 10519, 10520, 10532 (ohne Meißel)
  • Enthält 1 Keramikklinge mit abgerundeter Spitze (10518)
  • Die fingerfreundliche Schneide bleibt 11-mal länger scharf.
  • Chemisch inerte Klinge rostet nie
  • Nicht funkende, nicht leitende Klinge
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Kein Werkzeugschneidenwechsel
Spezifikation
Grifftyp Feste Klinge
Produkttyp Präzisionsmesser
Länge (angloamerikanisch) 4,29 in.
Länge (metrisch) 109 mm
Material GFN, Messing, Polypropylen, Zirkonoxid
Farbe Schwarz/Orange
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschneiden
Enthält 1 gerade Keramikklinge mit abgerundeter Spitze
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (angloamerikanisch) 0,72 oz.
Gewicht (metrisch) 20,3 g
Breite (angloamerikanisch) 1,51 in.
Breite (metrisch) 38,25 mm