Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity
High-precision instruments for determination of density in fluids. Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity do not include a thermometer in the body and feature a reference temperature of 60/60°F.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11782033
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
High-precision instruments for determination of fluid density available with a DAkkS or works calibration certificate.
  • Reference temperature: 60/60°F
  • Without thermometer – control thermometer sold separately
  • Single packed in transparent square plastic sleeve
Spezifikation
Spezifikation
Hydrometer without Thermometer
0.002 sp.gr.
Control thermometer
Glass
1.400 to 1.620
±0.002 sp/gr
300 mm
Plastic sleeve
Measuring specific gravity
60°F