Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity
High-precision instruments for determination of density in fluids. Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity do not include a thermometer in the body and feature a reference temperature of 60/60°F.
Marke:  Fisherbrand™ 2571DBQ
Encompass_Preferred
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11766923
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
High-precision instruments for determination of fluid density available with a DAkkS or works calibration certificate.
  • Reference temperature: 60/60°F
  • Without thermometer – control thermometer sold separately
  • Single packed in transparent square plastic sleeve
Spezifikation
Spezifikation
Hydrometer without Thermometer
0.0005 sp.gr.
Control thermometer
Glas
1.660 to 1.730
±0.0005 sp/gr
325 mm
Plastic sleeve
Measuring specific gravity
60 °F
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity