Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10
Click to view available options
Dichte (metrisch):
1000 bis 1050 g/l
600 bis 650 kg/m3
650 bis 700 kg/m3
700 bis 750 kg/m3
750 bis 800 kg/m3
800 bis 850 kg/m3
850 bis 900 kg/m3
900 bis 950 g/l
950 bis 1000 kg/m3
ASTM-Nummer:
300H
301H
302H
303H
304H
305H
306H
307H
308H
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
High-precision instruments for determination of fluid density in accordance with ASTM standards and available with a DAkkS/works calibration certificate.
- Meets the standards of ASTM E100-10 for density hydrometers
- Reference temperature: 15°C
- Scale division: 0.5kg/m3
- Error limit: ±0.5kg/m3
- Mercury Thermometer: -20 to +65°C in 1°C
- Total length: 380mm
- Single packed in transparent square plastic sleeve
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Hydrometer with Incorporated Thermometer |
| ASTM-Nummer | 300H |
| Genauigkeit | ±0.5 kg/m3 |
| Schritten | Density: 0.5 kg/m3, Temperature: 1°C |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E100-10 |
| Länge (metrisch) | 380 mm |
| Enthält | Hg Thermometer in body, Square plastic sleeve |
| Dichte (metrisch) | 600 bis 650 kg/m3 |
| Temperaturgenauigkeit | ±1° C |
| Material | Glas |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.