Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10
Artikelnummer. 11736943
Encompass
Click to view available options
Dichte (metrisch):
1000 bis 1050 g/l
600 bis 650 kg/m3
650 bis 700 kg/m3
700 bis 750 kg/m3
750 bis 800 kg/m3
800 bis 850 kg/m3
850 bis 900 kg/m3
900 bis 950 g/l
950 bis 1000 kg/m3
ASTM-Nummer:
300H
301H
302H
303H
304H
305H
306H
307H
308H
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11736943
Marke: Fisherbrand™ 2306H
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Combined form glass density hydrometers with mercury thermometers in the body. Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10 measure in kg/m3 and operate in a wide temperature range of -20 to 65°C, with a reference temperature of 15°C.
High-precision instruments for determination of fluid density in accordance with ASTM standards and available with a DAkkS/works calibration certificate.
  • Meets the standards of ASTM E100-10 for density hydrometers
  • Reference temperature: 15°C
  • Scale division: 0.5kg/m3
  • Error limit: ±0.5kg/m3
  • Mercury Thermometer: -20 to +65°C in 1°C
  • Total length: 380mm
  • Single packed in transparent square plastic sleeve
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Hydrometer with Incorporated Thermometer
ASTM-Nummer 306H
Genauigkeit ±0.5 kg/m3
Schritten Density: 0.5 kg/m3, Temperature: 1°C
Zertifizierung/Konformität ASTM E100-10
Länge (metrisch) 380 mm
Enthält Hg Thermometer in body, Square plastic sleeve
Dichte (metrisch) 900 bis 950 g/l
Temperaturgenauigkeit ±1° C
Material Glas
Temperaturbereich (metrisch) −20 to +65°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Determination of fluid density
Temperature of Standardization 15 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.