Learn More
Schneider Ludwig™ Precision Density Hydrometer
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
Bereich der relativen Dichte:
0,800 bis 0,900 g/cm3
0,900 bis 1,000 g/cm3
1,000 bis 1,100 g/cm3
1,000 bis 1,500 g/cm3
1,100 bis 1,200 g/cm3
1,200 bis 1,300 g/cm3
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Precision Density Hydrometer |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Bereich der relativen Dichte | 0,800 bis 0,900 g/cm3 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.