Learn More
Norell™ Präzisions-NMR-Probenröhrchen aus Borosilikatglas
Description
- Für automatische Probenahmesysteme und NMR mit hohem Durchsatz
- Der Norell Standard Series™ Die NMR-Röhrchen wurden im Hinblick auf Qualität und Präzision entwickelt.
- Praktisch alle Variationen von Boden und Wand wurden eliminiert, was die Schimmerzeiten und die Reproduzierbarkeit der Proben erheblich verbessert
- Ob es um die Überwachung einer Reaktion, die Suche nach einer neuen Verbindung oder routinemäßige NMR-Spektroskopie geht, der Standard Series™ ist das bevorzugte Röhrchen für den Wissenschaftler von heute.
- Alle Röhrchen haben polierte Enden, wodurch sie weniger anfällig für Brüche sind
- Farbige Kappen sind im Lieferumfang enthalten
Specifications
Specifications
| Concentricity (Metric) | 0,019 mm |
| Länge (metrisch) | 203 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | NMR-Probenröhrchen |
| Verpackung | 5/Packung |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4.97 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4.2 mm |
| Enthält | Kappen |