Learn More
Slice™ Präzisionsklingen
Artikelnummer. 16443609
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Sägeblatt:
27,1 mm
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Sägeblatt Packungsgröße
16443609 27,1 mm 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16443609 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.67 CHF
    28.03 CHF / 4 Stück
    Sparen 6.64 CHF
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Verwendung mit Slice™ Präzisions-Cuttern. Mit einer austauschbaren Mikrokeramikklinge, die sich ideal für detaillierte Schnitte in dünnen Materialien eignet.
  • Klingentyp: Mikrokeramik
  • Sicherer als herkömmliche Klingen
  • Finger-friendly™ Kante schneidet effektiv
  • Hält bis zu 11,2-mal länger als Metallklingen
  • Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Funkenfrei, nicht magnetisch, nicht leitend
  • Chemisch inert; rostet nicht
  • Öl- und schmiermittelfrei
  • Für die Entsorgung ist keine Sicherheitsbox erforderlich
  • Kompatible Griffe: 10416, 10417
  • 4 Klingen pro Packung
Spezifikation
Klingenmaterial Kunststoff und Zirkoniumoxid
Produkttyp Präzisionsklingen aus Mikrokeramik
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schneiden von dünnen Materialien
Länge (angloamerikanisch) Sägeblatt 1,07 in.
Länge (metrisch) Sägeblatt 27,1 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Slicetrade; Griffe 10416 amp; 10417
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Menge 4