Learn More
OHAUS™ Präzisionswaage – Serie PR
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Modell:
PR1602M
PR2202M
PR223M
PR4201M
PR4202M
PR423M
PR523M
PR6201M
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die PR Waage ist mit 3 wichtigen Wägemodi, RS-232-Konnektivität für die Datenübertragung und -speicherung sowie interner Kalibrierung (bei ausgewählten Modellen) ausgestattet, wodurch er sich ideal für routinemäßige Wägeanwendungen eignet.
- Die PR Waage ist mit einem gut ablesbaren, hellen Display mit Hintergrundbeleuchtung und einer einfachen Anwenderoberfläche ausgestattet und ist unglaublich einfach zu bedienen, ohne dass eine Schulung erforderlich ist.
- Die geringe Stellfläche der PR Waage spart Platz auf dem Tisch und bietet eine große Wägeoberfläche. Die langlebige PR Waage verfügt über eine Edelstahlwanne, die dem täglichen Einsatz am Arbeitsplatz standhält.
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | RS232 (ein Anschluss enthalten) |
| Beschreibung | Vom Benutzer auswählbare Umgebungsfilter und Helligkeitseinstellungen, automatische Tarierung, automatische Abblendung, vom Benutzer auswählbare Kalibrierungspunkte für die Messspanne, Softwaresperre und Reset-Menü, vom Benutzer auswählbare Kommunikationseinstellungen und Datenausdruckoptionen, vom Benutzer definierbare Projekt- und Benutzer-IDs, Software-Überlast-/Unterlastanzeige, Stabilitätsanzeige |
| Fassungsvermögen | 420,00 g |
| Displaytyp | Hintergrundbeleuchtetes LCD |
| Lesbarkeit | 0,0010 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Grundwägung, Stückzählung, Prozentwägung |
| Linearität | 0,0020 g |
| Modell | PR423M |
| Wiederholgenauigkeit | 0,0010 g |
| Stabilisierungszeit | 2.000 s |
| Mehr anzeigen |