Beschreibung
- Leckdichtes Design und HEPA-Einlass- und -Auslassfilter
- Aus einem Stück gegossenes -Gehäuse aus Polyethylen mittlerer Dichte
- Aufbau und Innenboden der Transferkammer aus Epoxidharz-beschichtetem Stahl auf Trockenpulverbasis
- Nach oben schwenkbare innere und äußere Transferkammertüren sind mit Gegengewicht und Schnellverschlüssen ausgestattet
- Schwarze, chemikalienbeständige Arbeitsfläche aus Phenolkern, versiegelt auf dem Boden des Handschuhfachs
- Doppelte HEPA-Filter bieten einen Wirkungsgrad von 99,99 % gegen Partikel von bis zu 0,3 Mikrometer
- Durchschnittliche Markierungsgaswerte von 0,05 ppm oder weniger, die während der Perimeter-Scan-Tests festgestellt wurden, übertreffen die ASHRAE™ 110-Normen
- Tests mit dem Massenspektrometer zeigen keine erkennbaren Lecks von > 1 x 10-3 ml/s, während das Handschuhfach bei 1 Zoll Wasserstand mit He unter Druck gesetzt wird
- Verschiebung durch Vibration < 1,5 x 10-5, gemessen an der Arbeitsfläche bei minimalen und maximalen Luftvolumina
- Sichtfenster aus 0,25 Zoll dickem Verbundsicherheitsglas mit pulverbeschichtetem Stahlrahmen und Neoprendichtung
Anwendungen:
- Für die pharmazeutische Forschung, Nanotechnologie und Biochemie
- Für die Arbeit mit Mikroorganismen, schwachen Radiochemikalien, chemischen Karzinogenen und Asbest
- Reinraumanwendungen, die Bedingungen der ISO-Klasse 3 erfordern
Technische Daten:
- Hauptkammer:Hauptkammer 13 Fuß3
- Ausschnittmaße des Sichtfensters (L x B):67,1 x 31,8 cm (26,37 x 12,5 in.)
- Gesamtabmessungen (L x B x H):80 x 134 x 102 cm (31,625 x 52,75 x 40 Zoll)
- Innenabmessungen der Hauptkammer (T x B x H):69,9 x 85,1 x 63,5 cm (27,5 x 33,5 x 25 in.)
Spezifikation
Handschuhbox | |
Fluoreszent | |
4 A | |
31,6 in. | |
80 cm | |
80 x 134 x 102 cm | |
40 in. | |
102 cm | |
50 Hz | |
147 cm | |
2 | |
2 Handschuhanschlüsse | |
M | |
1 Jahr | |
127 kg | |
33,5 in. | |
76,2 cm |
HEPA | |
Polyethylen | |
CE | |
27,5 in. | |
70 cm | |
Pharmazeutische Forschung, Nanotechnologie und Biochemie | |
25 in. | |
63,5 cm | |
57,2 in. | |
76,2 cm | |
Pigtail | |
Je 1 | |
230 V | |
280 lb. | |
57,2 in. | |
147 cm |