Learn More
Thermo Scientific™ Precise™ 12%, Tris-Glycine, 7.0 mm, 12-well
Artikelnummer. 11864594 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11864594
Marke: Thermo Scientific™ 25252
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Separation Range: 14 to 205 kd; Separation Type: Denaturing, Native; For Use With: Novex XCell I and II; Novex XCell II Surelock; IBI Scientific Universal Protein Systems
Thermo Scientific™ Precise Tris-Glycine Gels are long shelf-life, fast run-time polyacrylamide gels for SDS-PAGE that use the popular Laemmli buffer system and commercial gel tanks to provide outstanding protein resolution and separation.
Precise Tris-Glycine Gels are cast in durable 10 x 10cm plastic cassettes to fit in Novex™ XCell gel tanks. The gels are individually packaged in easy-to-open plastic pouches and are ready for electrophoresis with no comb or tape to remove. Following electrophoresis, the easy-open cassette design allows gels to be removed damage-free without special tools. Precise Gels in the 10 x 10cm size are available in gradient (4 to 20% and 8 to 16%) and fixed (8%, 10% and 12%) concentrations and in 10-well and 12-well formats.
Highlights:
  • High-performance – Tris-glycine running buffer produces excellent separation and high-resolution protein bands
  • Long shelf-life – up to 12-month stability ensures consistent performance for the duration of each package of gels
  • Fast – 60-minute run-time provides results quickly; transfers efficiently to nitrocellulose and PVDF membranes; stains quickly with coomassie and silver stains
  • Compatible – these 10 x 10cm cassettes fit the Novex™ XCell and a other similar tanks
  • Easy to load – sample wells reinforced with plastic to eliminate damage when loading and well-to-well contamination
Specifications:
  • Cassette Dimensions: 10cm × 10cm × 7mm
  • Gel Dimensions: 8cm × 8.8cm × 1mm
  • Storage Conditions: 4°C
  • Shelf Life: 12 months from date of purchase
  • Stacking Gel: 4%
  • Buffer System in Gel: Tris-HCl, pH 7
  • SDS: None
  • Required Running Buffer: Tris-glycine-SDS
  • Recommended Sample Buffer: Tris-HCl-SDS or LDS-SDS
  • Gel Tank CompatibilityCompatibility (10cm x 10cm x 7mm): Novex XCell I and II; Novex XCell II™ Surelock™; IBI Scientific Universal Protein Systems; For gels that are compatible with other tanks, see our 10 x 8cm Gels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 12% Tris-Glycine Gels, 10 x 10cm, 12-well
Zur Verwendung mit (Geräte) Novex XCell I and II, Novex XCell II Surelock, IBI Scientific Universal Protein Systems
Gelanteil (%) 12%
Gel Thickness 0.7 cm
Geltyp Tris-Glycine
Produkttyp Seite Homogen
Trennbereich 14 to 205 kDa
Trennverfahren Denaturierend, nativ
Wells 12-Well
Zusammensetzung Precast 12% polyacrylamide gels for SDS-PAGE
Menge 10/Packung
Ausreichend für 12 samples per gel, 30uL capacity per well
Wellformat Standard
Länge (metrisch) 10 cm
Breite (metrisch) 10 cm