Learn More
Thermo Scientific™ Vorgewogenes Violett-Rot-Galle-Glucose-Agar (Violet Red Bile Glucose, VRBGA)
Durch die Verwendung vorgewogener Medienbeutel verkürzen Sie Ihre Vorbereitungszeit bei der Herstellung von Medien für die Erkennung und Zählung von Enterobakterien in Lebensmitteln.
Marke:  Thermo Scientific™ PW0485-8L
Additional Details : Gewicht : 8.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15644254
  • 795.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beschleunigen Sie Ihren Arbeitsablauf bei der Vorbereitung von mikrobiellen Kulturmedien für die Erkennung und Zählung von Enterobakterien in Lebensmitteln mit Thermo Scientific™ Vorgewogenes Violett-Rot-Galle-Glucose-Agar (VRBGA). Die vorgewogenen Beutel von Thermo Scientific™ Oxoid™ Trockenkulturmedien sind zur einmaligen Verwendung bei der Vorbereitung von 1 l oder 8 l Ihres Mediums entwickelt. Sie sparen wertvolle Zeit und können umgehend mit Ihren Untersuchungen beginnen, da ein Wiegen des Pulvers entfällt. Einfach aufreißen, umrühren und anwenden.
Vorgewogenes Violett-Rot-Galle-Glucose-Agar entspricht dem von Mossel et al1,2,3 beschriebenen Medium. Es gehört zu unserem Sortiment der am häufigsten verwendeten und sorgfältig charakterisierten Trockenkulturmedien, die jetzt in praktischen, vorgewogenen Folienbeuteln erhältlich sind.
Öffnen Sie den ausgewählten Medienbeutel, fügen Sie den Inhalt der entsprechenden Wassermenge hinzu, umrühren, und wie gewöhnlich autoklavieren.
  • Effizient: Entscheiden Sie sich für unser umfangreiches Sortiment an vorgewogenen Medienformaten, die arbeitsintensive Vorbereitungszeiten erheblich verkürzen, und damit die Produktivität bedeutend steigern
  • Praktisch: ‘Durch Aufreißbeutel’ und einfaches Hinzufügen wird die Medienherstellung schneller und einfacher
  • Konform: Bewährte und geprüfte Medienformate erlauben zuverlässiges und konsistentes Arbeiten
  • Produktiv: Routinemäßige Verfahren und ein Wiegen der Trockenkulturmedien werden soweit eingeschränkt, dass die gewonnene Zeit für bedeutende Arbeiten genutzt werden kann
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
Oxoid Violett-Rot-Galle-Glucose-Agar
Pulver
Agar
10 Beutel für 8 l Medium
Sonderangebote
Für Laboranwendungen.