Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Pre-sterilized Media Plate Transport and Incubation Bag System
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17960457 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
20,3 cm
25,4 cm
30,5 cm
43,2 cm
Breite (metrisch):
15,2 cm
20,3 cm
25,4 cm
40,6 cm
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17960457
Marke: Keystone Cleanroom Products™ SBBMGTVKSS060810
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eliminate the risk and expense of investigating the root causes of false positives with the Sterile Media Plate Transport and Incubation Bag System.
  • Ready-to-use validated sterile Tyvek/Mylar packaging utilizes hang hooks on each corner to facilitate use in isolators
  • Tyvek packaging is compatible with VHP decontamination cycles
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Self-sealing Tyvek peel pouches hold the media plates that are collected inside the isolator
  • Tyvek pouches are transferred to the QC Lab
  • Media plates do not need to be removed from the pouches for incubation
  • Certificates of sterility and conformance with every shipment
  • Custom packaging and configurations are available
  • System provides complete protection from the time the plates are being removed from inside the isolator all the way through incubation
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CoC, Certificate of Sterility
Verschlusstyp Self-seal
Farbe Clear, White
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Movement and Protection of Environmental Monitoring Media Plates
Zur Verwendung mit (Geräte) Isolator, RAB, Incubator
Material Verstärkter, mehrschichtiger Kunststoff
Sterilität Steril
Dicke (metrisch) 203 μm
Latexfrei Yes
Anzahl pro Karton 500 Bags/Cs.
Anzahl pro Packung 10 Bags/Pk.
Sterilisationsmethode Gamma Irradiation
Dicke (angloamerikanisch) 8 mil
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Länge (metrisch) 20,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (metrisch) 15,2 cm
Produkttyp Cover