Learn More
Pre-Sort-Puffer (RUO), BD Biosciences™
Entwickelt für die Vorbereitung und Aufrechterhaltung von Einzelzellen-Suspensionen aus lymphoidem Gewebe, Knochenmark, peripherem Blut, kultivierten Zellen (einschließlich pluripotenter Stammzellen) oder anderen Quellen.
Marke:  BD Biosciences 563503
230.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15842839
  • 231.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwickelt für die Vorbereitung und Aufrechterhaltung von Einzelzellen-Suspensionen aus lymphoidem Gewebe, Knochenmark, peripherem Blut, kultivierten Zellen (einschließlich pluripotenter Stammzellen) oder anderen Quellen.
  • Additive können für empfindliche Zelltypen erforderlich sein, die spezifische Nährstoffe erfordern.
  • Der Pre-Sort-Puffer enthält kein Phenolrot und ist ein optisch klarer Puffer, um den Hintergrund zu minimieren.
  • Der Puffer wurde so formuliert, dass die Zellverklumpung minimiert wird, was eine konsistente Tropfenbildung bei fluoreszenzaktivierten Zellsortern ermöglicht.
  • Der Puffer verfügt über minimale Kalzium- und Magnesiumwerte, um die Zellaggregation zu minimieren, da diese Kationen für viele Zelladhäsionsmoleküle notwendig sind.
  • Der Pre-Sort-Puffer enthält ein FBS-basiertes Protein, das die Zellen während der Zellsortierung in einem lebensfähigen Zustand hält. Der Puffer enthält jedoch kein EDTA, was nachteilige Auswirkungen auf Zellen haben kann.
  • Eignet sich für die Verdünnung und Anwendung fluoreszierender Reagenzien sowie für die Suspension, das Waschen und die Lagerung von Zellen, die für die FACS (Fluoreszenzaktivierte Zellsortierung) oder die zytometrische Durchflussanalyse bestimmt sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 mL
Gefrorene, wässrige Pufferlösung ohne Konservierungsmittel, 0,2 μm steril gefiltert. Der Endotoxingehalt beträgt ≤ 0,96 EU/ml, wie durch den LAL-Assay bestimmt ist.
Name des Produkts
Pre-Sort-Puffer (RUO), BD Biosciences™ > 250 ml