Learn More
Vorgemischter GFAA-Matrixmodifikator 1: 750 μg/ml Pd& 500 μg/ml Mg(NO3)2 in 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003163
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003163 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003163 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGMPM1250
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Vorgemischter GFAA-Matrixmodifikator 1: 750 μg/ml Pd& 500 μg/ml Mg(NO3)2 in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Nitrate/Palladium
CAS 10377-60-3, 5-3-7440
Verfahren GFAA/AA
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Magnesium Nitrate/Palladium
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 250 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Magnesium Nitrate 500 μg/mL/Palladium 750 μg/mL