Learn More
SPEX™ Vorgefüllte 2 ml-Röhrchen
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Freistehend
- 2 ml Mikrozentrifugen-Röhrchen
- Mit Schraubverschluss
- Vorgefüllt mit 1.4 mm säurehaltigen Zirkoniumbeads
- Geeignet für kleine Gewebeproben und Biomasse
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mikrozentrifugen-Röhrchen |
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kleine Gewebeproben und Biomasse |
| Enthält | 1.4 mm-Zirkoniumperlen |
| Verpackungsmenge | 100/Packung |