Learn More
Saint Gobain Life Sciences Vorgebohrte Gummistopfen ohne Löcher
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Für die Sicherung von Behälterinhalten
- Ideal für das Sichern von Glas-, Metall- und Kunststoffbehältern
- Einfach zu verwenden
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Menge | 5/Packung |
| Farbe | Blau |
| Diameter (Metric) Bottom | 56 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 65 mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Produkttyp | Stopfen aus Naturkautschuk |