Learn More
Saint Gobain Life Sciences Vorgebohrte Gummistopfen mit Löchern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Resistent gegen gebräuchliche Laborchemikalien
- Sorgen für eine perfekte Abdichtung und außergewöhnliche Verklebung
- Mit vorgebohrten Löchern
- Beständig gegen Temperaturen von -5 bis 70 °C (120 °C in feuchter Atmosphäre)
- Hochelastisch, für perfekte Abdichtung und Haftung
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 9 mm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Menge | 20/Pckg. |
| Temperaturbereich (metrisch) | Beständig von -5 bis 70 °C |
| Gesamtpositionen | 5 |
| Farbe | Blau |
| Diameter (Metric) Bottom | 50 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 60 mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Produkttyp | Stopfen aus Naturkautschuk |