Learn More
Brady™ Vorgeschnittene Vinyl-Etiketten für BradyJet J4000 und J5000
Artikelnummer. 17499182
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
55,1 mm
74,9 mm
104,9 mm
177,8 mm
210 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch):
92,1 mm
117,5 mm
162 mm
222,3 mm
266,7 mm
Breite (metrisch):
85,1 mm
110 mm
155 mm
254 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
17499182 55,1 mm 92,1 mm 85,1 mm 1 Stück
17429192 74,9 mm 117,5 mm 110 mm 1 Stück
17439182 104,9 mm 162 mm 155 mm 1 Stück
17419192 177,8 mm 266,7 mm 254 mm 1 Stück
17469192 210 mm 222,3 mm 155 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17499182 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 148657
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
B-2569 ist ideal für Etiketten für den Innenbereich, einschließlich 5S, Sicherheit, Warnhinweise, Rohrmarkierungen, Geräte und visuelle Arbeitsplatzetiketten auf Edelstahl und glatten Oberflächen.
  • Speziell formulierte Beschichtung verbessert die Farben und das Aussehen des Etiketts
  • Getestet, um Kontakt mit Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sowie Fluoreszenz- und UV-Licht in Innenräumen zu halten
  • Die Beschichtung schützt den Druck vor Verschmutzen und rauen Bedingungen
  • Tintenstrahldruckerfähige Etiketten zur Verwendung mit dem BradyJet J4000 oder J5000 Farbetikettendrucker
  • Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Tintenpatrone erforderlich
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material selbstklebendes Dokument (Vinyl)
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im elektrischen Bereich, Identifizierung der Gefahrenkommunikation, Lagerkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyJet J4000 und J5000 Farbetikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 340 Etiketten/Rolle
Menge 340 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +140 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +60 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0053 Zoll
Dicke (metrisch) 0,14 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 92,1 mm
Dimensions (LxW) 85.09 x 55.12 mm
Länge (angloamerikanisch) 3,35 in.
Breite (angloamerikanisch) 2,17 in.
Breite (metrisch) 85,1 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 85,1 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,35 in.
Höhe (metrisch) 55,1 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 55,1 mm
Alternate Part Number J50-260-2595