Learn More
Brady™ Vorgeschnittene Polyester-Etiketten für BradyJet J4000 und J5000
Artikelnummer. 17449192
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
55,1 mm
74,9 mm
104,9 mm
177,8 mm
210 mm
Breite (metrisch):
85,1 mm
110 mm
155 mm
254 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch):
92,08 mm
117,48 mm
161,93 mm
222,25 mm
266,70 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Breite (metrisch) Vertikale Wiederholung (metrisch) unitSize
17449192 55,1 mm 85,1 mm 92,08 mm 1 Stück
17439192 74,9 mm 110 mm 117,48 mm 1 Stück
17469182 104,9 mm 155 mm 161,93 mm 1 Stück
17499192 177,8 mm 254 mm 266,70 mm 1 Stück
17409202 210 mm 155 mm 222,25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17449192 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 148662
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
B-2569 ist ideal für Etiketten für den Innenbereich, einschließlich 5S, Sicherheit, Warnhinweise, Rohrmarkierungen, Geräte und visuelle Arbeitsplatzetiketten auf Edelstahl und glatten Oberflächen.
  • Speziell formulierte Beschichtung verbessert die Farben und das Aussehen des Etiketts
  • Getestet, um Kontakt mit Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sowie Fluoreszenz- und UV-Licht in Innenräumen zu halten
  • Die Beschichtung schützt den Druck vor Verschmutzen und rauen Bedingungen
  • Tintenstrahldruckerfähige Etiketten zur Verwendung mit dem BradyJet J4000 oder J5000 Farbetikettendrucker
  • Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Tintenpatrone erforderlich
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyester (tintenstrahlgeeignet)
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im elektrischen Bereich, Identifizierung der Gefahrenkommunikation, Lagerkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyJet J4000 und J5000 Farbetikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 340 Etiketten/Rolle
Menge 340 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +140 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +60 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0047 in.
Dicke (metrisch) 0,11 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 92,08 mm
Abmessungen (L x B) 85.09 x 55.12 mm
Länge (angloamerikanisch) 3,35 in.
Breite (angloamerikanisch) 2,17 in.
Breite (metrisch) 85,1 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 85,09 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,35 in.
Höhe (metrisch) 55,1 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 55,12 mm
Alternate Part Number J50-260-2569