Learn More
Brady™ Pre-cut Blank Labels for BBP3X, S3XXX, and i3300 Printers
The material of these labels is ideal for indoor and outdoor facility labels.
Marke:  Brady™ 120930
Additional Details : Gewicht : 0.00050kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15971001
  • 278.00 CHF / 175 Stück
Verfügbar ab: 12-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für 5S-Etiketten, Sicherheitsetiketten, Warnschilder, Rohrmarkierer, Geräteetiketten und visuelle Arbeitsplatzetiketten
  • Vinylmaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Weiß
Vinyl (B-7569)
Unsteril
BBP™30, BBP™31, BBP™33, BBP™35 Multicolor, BBP™37 Multicolor, BradyPrinter i3300, S3000, S3100 und i5300 industrielle Etikettendrucker
175 Etiketten
-20°bis +75 °C
158,8 mm
152 mm
Dauerhaftes Acryl
Glanz
Thermotransfer
Gebäudekennzeichnung, Kennzeichnung von Gefahrenkommunikation, Kennzeichnung von elektrischen Anlagen
1
Rechteck
0,102 mm
101 mm