Learn More
Brady™ Vorgeschnittene Blanko-Etiketten für die Drucker BBP3X, S3XXX und i3300
Artikelnummer. 15991001 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Höhe (metrisch):
72 mm
75 mm
152 mm
Breite (metrisch):
28,6 mm
57 mm
101 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch):
82,6 mm
158,8 mm
Packungsgröße:
175 Stück
300 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Höhe (metrisch) Breite (metrisch) Vertikale Wiederholung (metrisch) Packungsgröße
15991001 Weiß 72 mm 28,6 mm 82,6 mm 300 Stück
15981001 Weiß 75 mm 57 mm 82,6 mm 300 Stück
15911011 Gelb 75 mm 57 mm 82,6 mm 300 Stück
15971001 Weiß 152 mm 101 mm 158,8 mm 175 Stück
15901011 Gelb 152 mm 101 mm 158,8 mm 175 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15991001 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 120932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00 CHF
    112.04 CHF / 300 Stück
    Sparen 13.96 CHF
    11% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Material dieser Etiketten ist ideal für gebäudeweite Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich
  • Ideal für 5S-Etiketten, Sicherheitsetiketten, Warnschilder, Rohrmarkierer, Geräteetiketten und visuelle Arbeitsplatzetiketten
  • Vinylmaterial
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Material Vinyl (B-7569)
Print Technology Thermotransfer
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gebäudekennzeichnung, Kennzeichnung von Gefahrenkommunikation, Kennzeichnung von elektrischen Anlagen
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™30, BBP™31, BBP™33, BBP™35 Multicolor, BBP™37 Multicolor, BradyPrinter i3300, S3000, S3100 und i5300 industrielle Etikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 300 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +75 °C
Dicke (metrisch) 0,102 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 82,6 mm
Breite (metrisch) 28,6 mm
Höhe (metrisch) 72 mm
Alternate Part Number B30-242-7569-WT