Learn More
Brannan Pre-calibrated Max Min Digital Reading Thermometer For Batch Sampling
Artikelnummer. 32214734
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10°C to 50°C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
32214734 -10°C to 50°C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32214734 Lieferant Brannan Lieferanten-Nr. TC023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.97 CHF
    49.70 CHF / 1 Stück
    Sparen 34.27 CHF
    40% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Features a 2 m cable for connection to an external temperature sensor.
  • Maximum and minimum temperature recording with high/low temperature alarm settings
  • Internal temperature range: -10°C to +50°C
  • External temperature range: -50°C to +70°C
  • Switchable between Celsius and Fahrenheit
  • Supplied with a 2-point traceable calibration certificate
  • Fixed calibration points: -18°C and 0°C
  • Main body includes magnet, clip and stand
Spezifikation
Flaschengröße 30 mL
Kalibrierpunkte -18°C and 0°C
Zertifizierung/Konformität CE/RoHS/WEEE
Abmessungen (L x B x H) 6.3 x 1.5x 6.3 cm
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Anwendung) Monitor Sample Temperatures in Controlled Storage
Enthält 30 mL Polypropylene Bottle
Länge (angloamerikanisch) Kabel 2 m
Länge (metrisch) 6.3 cm
Material ABS Plastic
Auflösung 0.1°C
Produkttyp Batch Sampling Thermometer
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122°F (internal), 158°F (external)
Max. Temperatur (metrisch) 50°C (internal), 70°C (external)
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 14°F (internal), -58°F (external)
Min. Temperatur (metrisch) -10°C (internal), -50°C (external)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 14°F to 122°F
Temperaturbereich (metrisch) -10°C to 50°C
Calibrated 2-point Traceable
Akkutyp AAA
Unterteilung 0.1°C
Display Digital LCD
Breite (metrisch) 1.5 cm
Farbe White