Learn More
Sino Biological™ PRC1, rekombinantes humanes Protein, N-His-Tag
Exprimiert aus der DNA-Sequenz, die humanes PRC1-Isoform1 (Met 1-Ser 620) kodiert, fusioniert mit Polyhistidin-Tag am N-Terminus.
Marke:  Sino Biological™ 13280H07B50
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15266305
  • 505.00 CHF / 50 Mikrogramm
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rezeptur: 20 mM Tris, 500 mM NaCl, 20 % Glycerin, 3 mM DTT, pH-Wert 8.0
Spezifikation
Spezifikation
Analyse der Proteinstuktur und Verwendung als Immunogen, Proteinstandard oder für Forschungsanwendungen in der Zellbiologie
9055
≥90 % von SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
PRC1
Weitere Proteine
PRC1 Rekombinantes humanes Protein
Lyophilisiert
74 kd
50 μ g
Volle Länge, rekombinant
Proteinregler der Zytokinese 1
Assay-Standard
Insekten
His-Tag