Learn More
R&D Systems™ Prazosin hydrochloride
Artikelnummer. 30001107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001107 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30001107 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 0623/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.48 CHF
    175.35 CHF / 100 Milligramm
    Sparen 21.13 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. α1 and α2B antagonist; also MT3 antagonist
α1 and α2B-adrenoceptor antagonist. Also a potent antagonist at the melatonin MT3 receptor (Ki = 10.2 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prazosin hydrochloride
CAS 19237-84-4
Menge 100 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C19H22ClN5O4
Formelmasse 419.87
Reinheit >99%
Molekulargewicht 419.87