Learn More
Praziquantel 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315646 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315646 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16286300AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praziquantel
CAS 55268-74-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Praziquantel
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H24 N2 O2
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Praziquantel
InChI-Formel InChI=1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2/t17-/m0/s1
SMILES O=C(C1CCCCC1)N2C[C@@H]3N(CCc4ccccc34)C(=O)C2
IUPAC-Name (11bR)-2-(Cyclohexancarbonyl)-3,6,7,11b-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isochinolin-4-on
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 312.41
Menge 1 mL
Formelmasse 312,1838 g/mol