Learn More
Tocris Bioscience™ Prasugrel
Irreversible P2Y12 antagonist; antiplatelet and orally active
Marca: Tocris Bioscience™ 6317/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Prasugrel is a irreversible P2Y12 antagonist; metabolised to active metabolite R-99224 (IC50 = 45 μM) irreversibly binds platelet P2Y12 receptors, inhibiting platelet activation. Antiplatelet and antithrombotic. Orally active and active in vivo. Note - inactive in vitro.Specifica
| 2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone | |
| 150322-43-3 | |
| >98% | |
| 10 mg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?